Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 10419473
Kvantitet:
1500
2500/rulle
3000/rulle
5000/rulle
Mått (LxB):
12.70 x 25.4 mm (0.5 x 1 in.)
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Unit Size:
1 paket
1 rulle
Product Code. 10419473
Brand: Brady™ 805912
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Specialiserad— Aggressivt lim B-492 FreezerBondz™ Etiketter är idealiska för krökta, frusna ytor som flaskor, centrifugprover, rör och objektglas.
  • Hållbar— Etiketter tål kemikalier, nötning, lagring i flytande kväve och ett hög/låg temperaturområde på -320 F °till 212 F (-°196 C °till 100 °C).
  • Lim— Permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
  • Certifieringar— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering, R6400-seriens band, termotransferskrivare
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100 Industrial, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Inkluderar Paket med 2 rullar
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Pack
Kvantitet 5000/rulle
Form Rektangel
Storlek 0,5 x 1 tum. (L x B)
Storlek (metrisk) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -160 till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 12.70 x 25.4 mm (0.5 x 1 in.)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer THT-59-492-10