Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 11814205
Kvantitet:
1500
2500/rulle
3000/rulle
5000/rulle
Mått (LxB):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tum)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tum)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tum)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tum)
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11814205
Brand: Brady™ 805914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Specialiserad— Aggressivt lim B-492 FreezerBondz™ Etiketter är idealiska för krökta, frusna ytor som flaskor, centrifugprover, rör och objektglas.
  • Hållbar— Etiketter tål kemikalier, nötning, lagring i flytande kväve och ett hög/låg temperaturområde på -320 F °till 212 F (-°196 C °till 100 °C).
  • Lim— Permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
  • Certifieringar— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering, R6400-seriens band, termotransferskrivare
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000/rulle
Form Rektangel
Storlek 1 x 0,9 tum. (L x B)
Storlek (metrisk) 22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -160 till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (LxB) 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tum)
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer THT-180-492-3