Läs mer
Labconco FreeZone 18L konsol frystork
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar:
Avluftningsventil
Avluftningsventil, konsol
Avluftningsventil, minikammare
Avluftningsventil, minikammare, konsoltork
Avluftningsventil, stoppbrickstork
Konsoltorktumlare
Torkar för stoppbrickor
Torktumlare, avluftningsventil
Trösta
Beskrivning
- Rostfritt stål eller PTFE-spole rymmer 18 liter is innan avfrostning.
- Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
- Inkluderar en stoppbrickstork med uppvärmda och kylda hyllor, vakuumutlösningsventilkontroll, stoppknopp och mer.
- Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
- Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
- Håll kontakten
- Visa provdata i realtid
- Få konsekventa resultat av hög kvalitet
- Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Konsol frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Material | Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare |
| Inkluderar | Avluftningsventil, stoppbrickstork |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |