Läs mer
Labconco FreeZone 2,5l bänkfrystork
Produktkod. 17900150 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
Produktkod. 17900150
Brand: Labconco 700202090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FreeZone Benchtop frystorkar är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning.
  • Det enda 1/3 hk HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren till -50°C (-58°F), lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur, vakuumnivå och valfri End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material PTFE-spole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V