Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsolfrystorkare, spolningsventil och minikammare, 230V-modeller
BIOPHARMA
Código de producto. 15792807 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Pluggtyp:
Schuko
Material:
Stål
Tamaño de la unidad:
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15792807
Marca: Labconco™ 710611230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Uppsamlare av rostfritt stål, reningsventil, minivakuumtorkkammare
Requires
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 6-liters konsolfrystorkare är designade för lyofilisering av måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Dina prover är skyddade med fjärravisering och datainspelning.
FreeZone 6L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning. Konsolen ger invändigt utrymme för en vakuumpump och rymmer FreeZone Stopparande bricktork (pump och bricktork säljs separat).
Dessa modeller erbjuder det bredaste utbudet av inbyggda alternativ inklusive en skalfrys.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 6 liter is före avfrostning
  • -84° C-kollektorn är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning.
  • Inkluderar avluftningsventil för att isolera vakuumpumpen från frystorken och en inbyggd minivakuumtorkkammare i rostfritt stål med kontroll till +60° C
  • Andra alternativ inkluderar: inbyggd skalfrys med rostfritt stålbad som inkluderar HCFC/CFC-fritt kylsystem som kan kyla värmeöverföringslösningen till -40° C
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Compliance
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garantía
Ett år
Especificaciones
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 6 L (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Temperaturområde (engelska) -119 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Uppsamlare av rostfritt stål, avluftningsventil, minivakuumtorkkammare
Djup (engelska) 29,6 tum.
Djup (metriskt) 75.1 cm
Bredd (engelska) 31,8 tum
Bredd (metrisk) 80.7 cm
Höjd (engelska) 36,6 tum
Höjd (metrisk) 92.9 cm
Amperage 10 A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (engelska) 290 lb.
Fraktvikt (metrisk) 131.5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado