Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Torkar för bulkbrickor, 6-ports grenrör, 230V-modeller
Produktkod. p-7079263 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
3 hyllor, 6-ports grenrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712857
Brand: Labconco™ 780601130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 hyllor, 6-ports grenrör
Kräver
Frystork, vakuumpump
Designad för lyofilisering av måttliga till stora bulkprover. Labconco™ FreeZone™ Bulkmagasinstorkar, 6-ports grenrör, 230V-modeller erbjuder alternativ för inbyggt 6-ports grenrör och isoleringsventil. De inkluderar tre uppvärmda hyllor och temperatursonder för övervakning av provets temperatur.
  • Ger exakt kontroll och programflexibilitet för konsekvent prestanda
  • Tre 12,7 x 16,6 tum uppvärmda hyllor med sensorer för övervakning av provtemperaturen ger 632 kvadrattum hyllutrymme
  • 2 extra hyllor (säljs separat) kan läggas till
  • Varje hylla värms till &plus60°
  • Mikroprocessorn håller systemtemperaturen inom 3° C för börvärdet
  • Genomskinlig visningsdörr i akryl ger fullständig synlighet av hyllor
  • Lyo-Works™ OS ger flexibel programmering och kontroll med realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på 5-tums pekskärm i full färg på ansluten FreeZone 6, 12 eller 18 L frystork (säljs separat)
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Prover måste förfrysas
  • Tillvalen inkluderar: 6-ports bricktorkfördelare som rymmer antingen 1/2 tum eller 3/4 tum kolvadaptrar för kolvfrystorkning och inbyggd isoleringsventil som separerar Bulk Tray Tork från frystorken för att förkorta den tid som krävs för att återupprätta arbetsvakuumnivåer och för att tillhandahålla medel för att bestämma slutpunkten
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Torktumlare för bulkbrickor
Antal hyllor 5
Temperaturområde (metriskt) 60 °C (max.)
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor, 6-ports grenrör
Djup (engelska) 21,5 tum
Djup (metriskt) 54.6 cm
Bredd (engelska) 32,2 tum.
Bredd (metrisk) 82.2 cm
Höjd (engelska) 27,1 tum.
Höjd (metrisk) 68.8 cm
Amperage 4A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 263 lb.
Fraktvikt (metrisk) 119.29 kg