Läs mer
Thermo Scientific™ Fresco™ 21 mikrocentrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-811128 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock och Dual Row 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15586334
Brand: Thermo Scientific™ 75002555
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Avancerade forskningsapplikationer som kräver mikrocentrifuger med kylning och prestanda upp till 21 000x g.
Spara tid med den snabba provbearbetningen av Thermo Scientific Freso 21 mikrocentrifuger, vilket ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt laboratoriuminstrument. lätta mikrocentrifugrotorer är designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder. Kylning ger kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på bara 9 minuter.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Exceptionell acceleration på upp till 21 000x g på så lite som 12 sekunder.
  • Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,800 rpm
Max. RCF 21,100 x g
Bullernivå 50 dB(A)
Temperaturområde -9 °C till +40 °C
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Typ Bänkcentrifug
Inkluderar Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Beskrivning Fresco 21 centrifuger, kyld
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Kylt Ja
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tum (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovikt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor Dubbla rader 18 x 2/0,5 ml rotor med skruvlock