Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Micro Centrifuge
Produktkod. 16231742 Handla allt Ohaus Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Rotor ingår:
Ja
Nej
Kapacitet:
18 x 1,5/2 ml-rör
24 x 1,5/2 ml-rör
Produktkod. 16231742
Brand: OHAUS™ 30393187
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Micro Centrifuge ger höghastighetsdrift för en rad viktiga labbapplikationer. Dessa centrifuger är konstruerade med bekväm drift i åtanke och har ett intuitivt gränssnitt, vilket gör alla nyckelparametrar omedelbart tillgängliga för observation eller justering.
  • Utmärkt funktionalitet när den används med rotorer som är kompatibla med 1,5/2,0 mL eller 5 mL mikrorör med hög genomströmning och bioinneslutningsalternativ, spinnkolonner, PCR-remsor, kryorör och hematokritkapillärer.
  • Frontier Micro-centrifuger är designade för enkel användning och har bekväma kontroller på ett intuitivt gränssnitt, vilket möjliggör responsiv drift– även när du bär handskar.
  • Frontier Micro-centrifuger förpackar all sin funktionalitet inom ett litet fotavtryck och sparar värdefullt utrymme på labbbänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml-rör
Max. Hastighet 13,500 rpm
Max. RCF 17,317 x g
Visa Bakgrundsbelyst LCD, 2 rader
Höjd (engelska) Exteriör 9.3 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 236 mm
Längd (engelska) Exteriör 14 in.
Längd (metrisk) Exteriör 356 mm
Bullernivå ≤60±2 dBA
Bredd (engelska) Exteriör 10.9 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 277 mm
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Typ Mikrocentrifug
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Elektriska krav AC Power (Included)
Mått (L x B x H) Exteriör 356 x 277 x 236 mm
Djup (engelska) 14 in.
Djup (metriskt) 356 mm
För användning med (utrustning) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modell FC5513
Wattal 170 W
Maximalt kraftområde 17317 g
Maximalt hastighetsområde 200 till 13 500 rpm
Rotor ingår Nej
Kylt Nej
Körtid 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Mått (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Funktioner Hög provgenomströmning, multi-säkerhetskontroll, personlig programfunktion
Nettovikt 12,6 kg
Spänning 230 V