Läs mer
Thermo Scientific™ Frosted Microscope Slides, Cut
Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Matt:
20 mm
Fully Frosted
Kvantitet:
100 Pieces in Paper
50/Box, 1000 in outer carton
50/Box, 2000 in outer carton OEM
Skrivyta:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 50
Beskrivning
- Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
- Reduced iron content for low self-fluorescence
- Greenish shimmer minimized
- Guaranteed optimum, faultless transparency
- Clean, flat and suitable for immediate use
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Matt | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
| Beläggning | Uncoated |
| Kvantitet | 50/Box, 2000 in outer carton OEM |
| Skrivyta | Yes |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |