Läs mer
JULABO™ Nedsänkningskylare, FT-serien
Modell:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Temperaturområde:
-20 °C till +30 °C
-40 °C till +30 °C
-90 °C till +30 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Snabb kylning av vätskor ner till låga temperaturer
- Motkylning av vätskor i kombination med värmecirkulatorer
- Miljövänlig genom att spara dyrbart kranvatten
- Användarvänlig drift och hantering
- Kompakt design, litet fotavtryck
- Ersättning av torris
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 35 °C |
| Beskrivning | Immersion Cooler FT |
| Kylkapacitet | 0,3 kW vid 20 °C |
| Temperaturområde | -90 °C till +30 °C |
| Inkluderar | Flexibel nedsänkningssond (L x dia.) 65 x 1,5 cm |
| Modell | FT900 |
| Mått (L x B x H) | 55 x 38 x 60 cm |
| Längd (metrisk) slang | 160 cm |
| Vikt (metrisk) | 50 kg |
| Spänning | 115/230 V |