Läs mer
MULTIROIR Full Eurobox-behållare
Produktkod. 17206910
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Färg:
Blått
Blått
Grå
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17206910
Brand: MULTIROIR BA12022
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Full Eurobox-container med solid botten och solida väggar, idealisk för förvaring och transport av varor
  • Full Eurobox-behållare
  • Det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris på marknaden
  • Rejäla bottnar och rejäla väggar
  • Idealisk för förvaring och transport av varor
  • Stapelbar och hög lastkapacitet
  • Temperaturbeständig från -20° C till +110° C
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material Polypropen
Färg Rött
Form Rektangulär
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 220 mm