Läs mer
MULTIROIR Full Eurobox-behållare
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Färg:
Blått
Blått
Grå
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Full Eurobox container
- The best quality / price ratio on the market
- Solid bottoms and solid walls
- Ideal for the storage and transport of goods
- Stackable and high load capacity
- Temperature resistant from -20 ° C to + 110 ° C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Box |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Rött |
| Form | Rectangular |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |