Läs mer
MULTIROIR Full Eurobox-behållare
Produktkod. 17276900
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Färg:
Blått
Blått
Grå
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17276900
Brand: MULTIROIR BA12019
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Full Eurobox-container med solid botten och solida väggar, idealisk för förvaring och transport av varor
  • Full Eurobox container
  • The best quality / price ratio on the market
  • Solid bottoms and solid walls
  • Ideal for the storage and transport of goods
  • Stackable and high load capacity
  • Temperature resistant from -20 ° C to + 110 ° C
Specifikationer
Typ Storage Bin
Material Polypropylene
Färg Rött
Form Rectangular
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 100 mm