Läs mer
Fullerenpulver, 99 % C{6}{0}, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472647
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15472647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046311.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Det används i optisk datoranvändning, optiska minnen, optisk signalbehandling och kontroll av applikationer, C60 och dess derivat kan användas i stor utsträckning inom fotovoltaiska applikationer, magnetisk resonanstomografi, anti-HIV-läkemedel, anti-cancerläkemedel, kemoterapiläkemedel, kosmetiska tillsatser, forskning och andra områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99685-96-8
Molekylformel C60
Molekylvikt (g/mol) 720.66
MDL-nummer MFCD00282904
InChI-nyckel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-namn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
LEDER C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fullerene powder
Färg Svart
Densitet 1.7 g/mL
Kokpunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Anteckningar om analysprocent C 60
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.