Läs mer
Fumonisin B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10667694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 10667694
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fumonisin, CAS # 116355-83-0, även känd som Macrofusine, är ett cellpermeabelt mykotoxin som är en hämmare av sfingosin-N-acetyltransferas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Fumonisin är en svampmetabolit som är ett cellpermeabelt mykotoxin som kan stoppa sfingolipidbiosyntesen genom att hämma sfingosin-N-acetyltransferas
Användningsområden
•Det kan kraftigt hämma sfingosin N-acyltransferas (ceramidsyntas), vilket orsakar en ansamling av sfingoida baser
•Det är också en proteinserin- och treoninfosfatashämmare
•Det kan selektivt hämma sfingomyelinbiosyntesen i neuronala celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116355-83-0
Molekylformel C34H59NO15
Molekylvikt (g/mol) 721.8
MDL-nummer MFCD00133349
InChI-nyckel UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
Synonym macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
PubChem CID 16760030
IUPAC-namn (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dikarboxibutanoyl]oxi-11,16,18-trihydroxi-5,9-dimetylikosan-7-dimetylikosan-7-diooxietyl]butyl-2-
LEDER CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumonisin B1
Färg Tan till vitt
Elementaranalys 55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 4318
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
Formel vikt 721.8
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fumonisin B1
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.