Läs mer
Buerkle™ Tratt, rostfritt stål
Produktkod. p-7161110 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
12 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16329571
Brand: Buerkle™ 96040001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tratten, rostfritt stål kan användas för att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt viskösa medier. Den robusta tratten i rostfritt stål kan användas i en mängd olika applikationer.
  • För att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
  • Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på utloppsröret säkerställer ett fullständigt, obehindrat flöde
  • Beroende på diameter är detta hällhjälpmedel lämpligt för dispenseringsapplikationer, från små mängder i laboratorier till stora mängder i industrin
  • Större versioner av tratten har ett handtag för att säkerställa enkel hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 60 mm
Diameter (metrisk) skaft 8 mm
Material Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Beskrivning Tratt
För användning med (applikation) Friflytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
Inkluderar 1 tratt
Kvantitet 1
Diameter (engelska) Överst 2,36 tum
Produkttyp Tratt