Läs mer
Invitrogen™ Fura-2, AM, cellpermeant (1 mM lösning i vattenfri DMSO)
Kvantitet:
1 mL, 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
Fura-2, AM är en intracellulär kalciumindikator med hög affinitet som är ratiometrisk och exciterbar med UV-–ljus. Denna acetoximetyl (AM) esterform är användbar för icke-invasiv intracellulär laddning och är även tillgänglig i 1 mg mängder (kat.nr F-1201) och i speciell förpackning (F-1221). Cellogenomträngliga pentakalium (F-1200) och pentanatrium (F-6799) saltformer av färgämnet är tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fura-2 AM, 1mL, Yellow, Liquid, 1001.86 Molecular Weight, C44H47N3O24 Molecular Formula, 189°C Boiling Point, 18.4°C Melting Point, 94°C Flash Point, Fluorescent Detection, –5 to –30°C Storage, Use with Fluorescence Microscope |
| Koncentration | Dimethylsulfoxide - 60 to 100%, 1 mM |
| Formatera | Liquid |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus. |
| För användning med (applikation) | For cell viability, proliferation and function, cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, Cellviabilitet och proliferation |
| Kvantitet | 1 mL, 1 mL |
| Produkttyp | Fura-2 AM, Fura-2 på morgonen |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, For fluorescence microscope |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Visa mer |