Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellpermeant
Produktkod. p-7075916
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11524766
Brand: Molecular Probes™ F1221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fura-2, AM, cellpermeant
Fura-2, AM är en intracellulär kalciumindikator med hög affinitet som är ratiometrisk och exciterbar med UV-—ljus. Denna acetoximetyl (AM) esterform är användbar för icke-invasiv intracellulär laddning och är även tillgänglig i en DMSO-lösning. Cellogenomträngliga pentakalium- och pentanatriumsaltformer av färgämnet finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet, proliferation och cellulär avbildning
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Kalciumindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Kvantitet 20 x 50 μg