missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Furagin, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Beskrivning
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furagin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1672-88-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8N4O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Furazidine Furazidin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering