Läs mer
Furan-2-boronic acid, 97%
Produktkod. 11416696
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11416696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23842.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111.891 g/mol
Det används i Suzuki reaktion för generaliserad väg för syntes avβ -furyl-α ,β -omättade aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i Suzuki reaktion för generaliserad väg för syntes
avβ -furyl-α ,β -omättade aldehyder.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13331-23-2
Molekylformel C4H5BO3
Molekylvikt (g/mol) 111.891
MDL-nummer MFCD00799544
InChI-nyckel PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
PubChem CID 2734357
IUPAC-namn furan-2-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC=CO1)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2-boronic acid
Smältpunkt ∼120°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 112370
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 111.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.