Läs mer
Furfuryl Alcohol, 98%
Produktkod. 10255440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10255440
Brand: Thermo Scientific Acros 119790010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-00-0
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
MDL-nummer MFCD00003252
InChI-nyckel XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC-namn furan-2-ylmetanol
LEDER C1=COC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl alcohol
Smältpunkt -29°C
Färg Gult
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4850 to 1.488
Kvantitet 1 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Merck Index 15, 4334
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible but unstable
Viskositet 5 mPa.s (25°C)
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfuryl alcohol
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt