Läs mer
Carbolite™ Ugn med Uniform Temperature Envelope
Produktkod. p-8012974
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12183300
Brand: Carbolite™ RHF1615230SN+&02301
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse med BSEN 61010
Controllertyp 301 PID-regulator
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Ugn
För användning med (applikation) För användning vid kvalitetskontroll, värmebehandling och forskning av keramiska material.
Mått (D x B x H) Inredning 305 x 220 x 220 mm
Bredd (metrisk) 690 mm
Bredd (metrisk) Interiör 220 mm
Höjd (metrisk) 810 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metriskt) 780 mm
Djup (metrisk) interiör 305 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 10000 w
Spänning 230 V
Wattal 10000 w
Frekvens 50/60 Hz