Läs mer
asecos™ Typ 90 Gascylinderskåp G-ULTIMATE-90
Produktkod. 13443867 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 Standardutrustning för invändig gasflaska
1 x komfort inredningsutrustning gasflaskor (plåt galvaniserad och pulverlackerad)
Bärande kapacitet:
2 x 50 L gascylindrar
4 x 50 L gasolflaskor eller 8 x 10 L gasolflaskor
Upp till 1 x 50 L gasolflaskor eller 2 x 10 L gasolflaskor
Upp till 2 x 50 l gasflaskor
Upp till 3 x 50 L gascylindrar
Upp till 4 x 50 L gascylindrar
Upp till 4 x 50 L gasolflaskor eller 7 x 10 L gasolflaskor
Upp till 4 x 50 L gasolflaskor eller 8 x 10 L gasolflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 13443867
Brand: asecos™ 3066700130669
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Utrustad med gasflaska
  • Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: stor invändig höjd (1890 mm), många genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt utblås, jämn ventilation inuti skåpet
  • Testad och certifierad: enligt de strängare GS-principerna
  • Certifikat
    • Brandmotstånd 90 minuter
    • typtestad i enlighet med EN 14470-2
    • EN 16121/16122 överensstämmelse
    • GS-certifierad
    • CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 1 x komfort inredningsutrustning gasflaskor (plåt galvaniserad och pulverlackerad)
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 425 mm
Beskrivning Komfort interiör utrustning gasflaskor
Mått (D x B x H) Inredning 425 x 745 x 1858 mm
Mått (D x B x H) 615 x 898 x 2050 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden – för upp till 3 x 50-liters gasflaskor
Höjd (metrisk) Exteriör 2050 mm
Höjd (metrisk) interiör 1858 mm
Bärande kapacitet Upp till 3 x 50 L gascylindrar
Modell G90.205.090
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 502.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 898 mm
Bredd (metrisk) Interiör 745 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24.21 in.
Höjd (engelska) Exteriör 80.71 in.
Material Stål
Produkttyp Gascylinderskåp
Bredd (engelska) Exteriör 35.35 in.