Läs mer
asecos™ Typ 90 Gascylinderskåp G-ULTIMATE-90
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 Standardutrustning för invändig gasflaska
1 x komfort inredningsutrustning gasflaskor (plåt galvaniserad och pulverlackerad)
Bärande kapacitet:
2 x 50 L gascylindrar
4 x 50 L gasolflaskor eller 8 x 10 L gasolflaskor
Upp till 1 x 50 L gasolflaskor eller 2 x 10 L gasolflaskor
Upp till 2 x 50 l gasflaskor
Upp till 3 x 50 L gascylindrar
Upp till 4 x 50 L gascylindrar
Upp till 4 x 50 L gasolflaskor eller 7 x 10 L gasolflaskor
Upp till 4 x 50 L gasolflaskor eller 8 x 10 L gasolflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden
- Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: stor invändig höjd (1890 mm), många genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt utblås, jämn ventilation inuti skåpet
- Testad och certifierad: enligt de strängare GS-principerna
- Certifikat
- Brandmotstånd 90 minuter
- typtestad i enlighet med EN 14470-2
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 1 Standardutrustning för invändig gasflaska |
| Djup (metrisk) Exteriör | 615 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 400 mm |
| Beskrivning | Standard invändig utrustning gasflaskor |
| Mått (D x B x H) Inredning | 400 x 1045 x 1858 mm |
| Mått (D x B x H) | 615 x 1198 x 2050 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden – för upp till 4 x 50-liters gasflaskor |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 2050 mm |
| Visa mer |