missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Galectin-9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3535.00 SEK - 5335.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Galectin-9 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18471122
|
Novus Biologicals
NBP2-33484-25ul |
25 μL |
3535.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18154645
|
Novus Biologicals
NBP2-33484 |
0.1 mL |
5335.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Galectin-9 Polyclonal specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| Galectin-9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| O00182 | |
| 3965 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RFDENAVVRNTQIDNSWGSEERSLPRKMPFVRGQSFSVWILCEAHCLKVAVDGQHLFEYYHRLRNLPTIN | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein | |
| LGALS9 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel