Läs mer
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11366948
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 11366948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014634.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Gallium-Indium eutektikum (EGAIn) är en elektriskt ledande flytande metall. Den är användbar som en kontaktelektrod för elektrisk karakterisering av organiska tunnfilms- och halvledarenheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium Indium Tin eutectic
Smältpunkt 10.7°C
Färg Vitt
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Molekylformel Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
MDL-nummer MFCD00144388
Löslighetsinformation Insoluble in water or organic solvents.
Odör Odorless
Densitet 6.359
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium Indium Tin eutectic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Gallium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.