Läs mer
Gallium phosphide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11381609
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11381609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012266.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use in Semiconducting Devices | CAS: 12063-98-8 | GaP | 100.70 g/mol
Galliumfosfid (GaP) används i halvledarenheter och vid tillverkning av lysdioder (LED) dopade med andra grundämnen eller i kombination med galliumarsenidfosfid. Med lämpliga dopmedel kan halvledare av p-typ och n-typ framställas. Det används i optiska system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12063-98-8
Molekylformel GaP
Molekylvikt (g/mol) 100.70
MDL-nummer MFCD00016109
InChI-nyckel HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
PubChem CID 82901
IUPAC-namn gallanylidinfosfan
LEDER P#[Ga]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium phosphide
Smältpunkt 1465°C
Färg Orange
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 100.69
Densitet 4.13 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.