Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstång i galvaniserat stål för stativbas
Längd (metrisk):
550 mm
600 mm
750 mm
Unit Size:
Varje
Description
- Stål, förzinkat
- Gängad M 10
- Ø12 mm
Specifications
Specifications
| Material | Galvaniserat stål |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Produkttyp | Stödstång |
| För användning med (utrustning) | M10 stativbas |
| Kvantitet | 1 st |