Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gammastrålningssteriliseringspåse, självförslutande, med gammastrålningsprocessindikator
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200008706 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Kapacitet (engelska):
135 fl. uns.
220 fl. uns.
330 fl. uns.
450 fl. uns.
690 fl. uns.
84 fl. uns.
927 fl. uns.
Produktkod. 17994291
Brand: Keystone Cleanroom Products 3312IRD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gammastrålningssteriliseringspåsar kan användas som primär, sekundär eller tertiär förpackning av föremål som kommer att genomgå gammastrålningsbearbetning eller sterilisering.
  • Keystone Cleanroom Products Självförslutande medicinska polyolefinsteriliseringspåsar kan användas som primär, sekundär eller tertiär förpackning av föremål som kommer att genomgå gammabestrålningsbearbetning eller sterilisering (vilket kommer att kräva slutanvändarsteriliseringsvalidering för att göra det påståendet)
  • Lämplig för förpackning av föremål som kommer att utsättas för gammastrålning dosintervall mellan
  • 15 kGy och 50 kGy
  • Efter bestrålningsbearbetning kommer processindikatorn att ändras från gul till röd
  • Påsarna kommer att skydda innehållet från miljöfaktorer, vilket kan äventyra steriliteten
  • Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet med en självtätande självhäftande förslutning
  • Har en startslits för att underlätta öppning av påsen utan behov av skärinstrument, vilket kan skada innehållet
  • Gammastrålningssteriliseringspåsar är inte autoklaverbara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 84 fl. uns.
Kapacitet (metrisk) 2.48 L
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förpackning för gammastrålning
För användning med (utrustning) Farmaceutisk produktionsutrustning
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 76,2μ m
Latexfri Ja
nr per ärende 500
Motståndskraftig mot Externa källor till kontaminering
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 12 x 8 tum.
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Produkttyp Täcka