Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex högkänsliga kirurgiska handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivning
- SV ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certifierad
- 20 % tunnare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex för hög känslighet
- Mjuk latexformulering förbättrar komforten för optimal kirurgisk finess
- Slät med en mikrotexturerad finish för säker hantering av instrument i torra och fuktiga förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Brun |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,48± 0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,19± 0,02 mm |
| Visa mer |