Läs mer
Asecos™ G-Ultimate 90 Gas Cylinder Cabinet
Produktkod. 13423877 Handla allt asecos Produkter
Färg:
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13423877
Brand: Asecos™ 3066700230668
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Safe and approved cabinet for storage of flammable or toxic gases in working areas. Asecos™ G-Ultimate 90 Gas Cylinder Cabinet holds up to 3 x 50L gas cylinders.
  • Robust and long-lasting
    • Triple-hinged door
    • Scratch- and impact-resistant
  • Easy handling
    • Doors stop in any position
    • Self-closing in the event of fire
  • Locking doors
  • Easy transport
  • Easy alignment
  • Ventilation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM Approved, 30 EN 14470-1, EKS / AK4 / EN 14727, CE
Konfiguration 3 Tray Shelves and Bottom Tray, 4 Full Extension Drawers, 6 Full Extension Drawers
Djup (metrisk) Exteriör 616 mm
Mått (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
För användning med (applikation) Storage of hazardous (flammable) substances in the workplace
Höjd (metrisk) Exteriör 1968 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 1196 mm
Färg ljusgrå
Produkttyp Fire safety storage cabinet