Läs mer
Marsh Bellofram Typ 10 lufttrycksregulator
Produktkod. 15310183 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
Mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15310183
Brand: Marsh Bellofram 6882500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Typ 10 lufttrycksregulator ger precisionskontroll under ogynnsamma förhållanden.
  • Använd med ren, torr luft.
  • Idealisk för gasblandning, ventiloperationer och kalibreringsställ.
  • Dessa tryckregulatorer är designade för exakt reglering av lufttrycket i rör, kärl och processledningar.
  • Regulatorer upprätthåller konstant tryck genom att tillhandahålla hög noggrannhet, precisionskontroll och maximal stabilitet under de mest ogynnsamma förhållanden.
  • Regulatorer har hög noggrannhet tryckreglering upp till± 0,1 %, en servostyrd kontrollmekanism för tryckstabilitet och startstabilitet som återgår till utgångsinställning efter en lång stilleståndstid.
  • Låsmutter förhindrar oavsiktlig justering av trycket.
  • Enheten kan monteras in-line eller panelmonterad.
Specifikationer
Beskrivning Tryckregulator, 1/8 tum. NPT(F), 2-25 psi
Typ Gasregulator
För användning med (utrustning) Cylinder
Material Mässing