Läs mer
Deutsch Neumann™ Gas-säkerhetsslang
Längd (metrisk):
1500 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gasslang |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Material | Gummi |
| Storlek | 2000 mm |
| För användning med (applikation) | Anslutning av gasbrännare |
| Inkluderar | Gummirör |
| Antal per förpackning | 1 st. |