Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP gas- och vätskeprovtagningspåsar med septum
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1,2 l
Inkluderar:
FEP On/Off Septumventil
FEP On/Off-ventil
FEP Septumventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkade av 5 mil FEP fluorpolymerfilm, dessa flexibla, robusta påsar är värmeförseglade på alla fyra sidor för fullständig kemisk resistens och läckagesäker drift.
- De är inerta mot de flesta kemikalier och har låg permeabilitet vilket begränsar provförlusten.
- Finns med antingen en nickelpläterad på/av-ventil i mässing som klarar 1/4 tum (6,4 mm) ID flexibel slang eller med PTFE/silikon septum i polypropenhölje för användning med en injektionsnål.
- Dessa FEP-påsar är lätta att använda.
- De kan lagras under en obegränsad period före användning.
- Tillämpningar inkluderar gasprovsanalys, extraktion av luftprover från rökrörsavgassystem, övervakning av luftkvalitet eller kalibrering av instrument i fält.
- Anpassade storlekar och konfigurationer tillgängliga på begäran.
- Påsarna är individuellt förpackade.
- Alla påsar finns även i en förpackning om 10, förutom storleken 50 L som finns i en förpackning om 5.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 l |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Gas- och vätskeprovtagning |
| Inkluderar | FEP On/Off-ventil |
| Material | FEP |
| Tjocklek (metrisk) | 0.127 mm |
| Tjocklek (engelska) | 5 mil |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Visa mer |