Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP gas- och vätskeprovtagningspåsar med septum
Produktkod. 15747012
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1,2 l
Inkluderar:
FEP On/Off Septumventil
FEP On/Off-ventil
FEP Septumventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15747012
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1075002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemware™ FEP gas- och vätskeprovtagningspåsar Septum är kemiskt resistenta flexibla provtagningspåsar med septumpassning.
  • Tillverkade av 5 mil FEP fluorpolymerfilm, dessa flexibla, robusta påsar är värmeförseglade på alla fyra sidor för fullständig kemisk resistens och läckagesäker drift.
  • De är inerta mot de flesta kemikalier och har låg permeabilitet vilket begränsar provförlusten.
  • Finns med antingen en nickelpläterad på/av-ventil i mässing som klarar 1/4 tum (6,4 mm) ID flexibel slang eller med PTFE/silikon septum i polypropenhölje för användning med en injektionsnål.
  • Dessa FEP-påsar är lätta att använda.
  • De kan lagras under en obegränsad period före användning.
  • Tillämpningar inkluderar gasprovsanalys, extraktion av luftprover från rökrörsavgassystem, övervakning av luftkvalitet eller kalibrering av instrument i fält.
  • Anpassade storlekar och konfigurationer tillgängliga på begäran.
  • Påsarna är individuellt förpackade.
  • Alla påsar finns även i en förpackning om 10, förutom storleken 50 L som finns i en förpackning om 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Färg Klart
För användning med (applikation) Gas- och vätskeprovtagning
Inkluderar FEP On/Off-ventil
Material FEP
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Tjocklek (engelska) 5 mil
Mått (L x B) 150 x 150 mm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 152 mm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Gasprovtagningspåse