Läs mer
Buerkle™ Gastät rostfritt stål cylinderpump Utloppsslang/stoppkran
Produktkod. p-7145789 Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
350 ml/slag
560 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Inte lämplig för aceton! Vid uttag av brandfarliga vätskor måste cylinder och pump vara jordade! Använd antistatisk set!
Produktkod. 15376277
Brand: Buerkle™ 56111090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inte lämplig för aceton! Vid uttag av brandfarliga vätskor måste cylinder och pump vara jordade! Använd antistatisk set!
Gastät tömningsslang/stoppkran för pump i rostfritt stål för påfyllning i stora behållare och behållare. Ger bekväm luktfri överföring.
  • Gas-shuttle-metoden förhindrar att ångor strömmar ut i atmosfären. Eventuella ångor som produceras återförs från behållaren som ska fyllas till originalbehållaren via gas-shuttle-röret.
  • Gasröret och vätskeröret är dessutom försedda med kranar.
  • Delar i kontakt med media: rostfritt stål AISI 304 (1.4301), PTFE, förnicklad mässing, PA som kan leda elektricitet
  • Inkluderar gastäta skruvförband med 2 tums fingänga
  • För flasköppningar från 16 49 –mm
  • Dopprörets diameter: 32 mm
  • Pumpen kan tätas hermetiskt med två kulventiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 350 ml/slag
Vikt (metrisk) 5.4735 kg
Total längd (metrisk) 69 cm
Djup (metriskt) 57 mm
Trummans öppningsdiameter 2 tum
Material Rostfritt stål V2A