Läs mer
BRAND™ Gay-Lussac kalibrerad densitetsflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglas 3.3.
- DÅN ISO 3507
- Gay-Lussac stil
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar individuellt certifikat
- Stoppare NS 10/19 med kapillär
- Toppen av propp slipad och polerad
- Volymen i cm³ specificeras med en precision på 3 decimaler
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Gay-Lussac densitetsflaska |