Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlopp Liner Split Tapered
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 72 mm |
| Produkttyp | GC Inlopp Liner, Split, Tapered FocusLiner Inloppsfoder |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Varian 1075/1077 |