Läs mer
Thermo Scientific™ GC Liner Tätningsringar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 10259314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Grafit liner tätningsring
Grafitfodrets tätningsring
Liner tätningsring
Viton Liner tätningsring
För användning med (utrustning):
Agilent 2,0 mm foder
Agilent SSL liners
Agilent direkta raka liners
TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer
TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer
TRACE 1300-serien GC SSL-injektorer
TRACE och FOCUS GC SSL-injektorer
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10259314
Brand: Thermo Scientific™ 290GA244
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matcha den bästa tätningsringen med injektionsportfodret som används i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grafitfodrets tätningsring
Kvantitet 10 Pack
Produkttyp Graphite Liner Sealing Ring
För användning med (utrustning) Agilent 2,0 mm foder