Läs mer
Thermo Scientific™ GC Liner Tätningsringar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Grafit liner tätningsring
Grafitfodrets tätningsring
Liner tätningsring
Viton Liner tätningsring
För användning med (utrustning):
Agilent 2,0 mm foder
Agilent SSL liners
Agilent direkta raka liners
TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer
TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer
TRACE 1300-serien GC SSL-injektorer
TRACE och FOCUS GC SSL-injektorer
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Matcha den bästa tätningsringen med injektionsportfodret som används i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC-system.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Grafitfodrets tätningsring |
| Kvantitet | 10 Pack |
| Produkttyp | Graphite Liner Sealing Ring |
| För användning med (utrustning) | Agilent direkta raka liners |