Läs mer
Thermo Scientific™ GC-sprutor för Agilent Instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ GC-sprutor designade speciellt för Agilent™ GC-system. De grova, fälttestade sprutorna är optimerade för septumpiercing och är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller förnicklad mässing.
- Noggrann, exakt och reproducerbar över en mängd volymer
- Sprutan med fast nål har ett maximalt temperaturområde på 5° till 70 °C
- Nålar med en μkapacitet på 5 till 100 L har ett maximalt säkert arbetstryck på 1000psi; 100psi maximalt funktionstryck
- Nålspets med konisk spets för att förhindra att kolven fastnar med smutsiga prover
- 42mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Avsmalnande |
| Nålmätare | 23 till 26s G |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta, fast nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Agilent GC Instruments |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.