Läs mer
Eurofins DiscoverX GCN2 Protein, Active
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Beskrivning
GCN2 (EIF2AK4) belongs to a family of kinases that phosphorylate the alpha subunit of eukaryotic translation initiation factor-2 (EIF2S1) to downregulate protein synthesis in response to varied cellular stresses.
GenPept NP_001013725
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekylvikt (g/mol) | 215 kDa |
| Kvantitet | 250 μg |
| Art | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Protein Tag | N-terminal GST |
| Uttryckssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Full-length |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥66% |
| Protein | GCN2, active |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.