Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig GDF15 ELISA Utrustning
Produktkod. 17185449
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17185449
Brand: Invitrogen™ EHGDF15X5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga GDF15 ELISA kvantifierar Hu GDF15 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu GDF15. Metodens princip The Human GDF15 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
GDF-15 tillhör TGF-beta-cytokinfamiljen, vars medlemmar spelar en viktig roll under prenatal utveckling och postnatal tillväxt och ombyggnad och underhåll av en mängd olika vävnader och organ. GDF-15 uttrycks övervägande i moderkakan och, i mycket mindre utsträckning, i olika andra vävnader. Närvaron av GDF-15 i fostervatten och dess förhöjda nivåer i sera från gravida kvinnor tyder på GDF-15:s inblandning i graviditet och embryonal utveckling. GDF-15 utövar i allmänhet tumörundertryckande aktiviteter och är en av de dominerande faktorerna som produceras och utsöndras som svar på aktivering av p53-vägen. Intressant nog är serumnivån av GDF-15 positivt korrelerad med neoplastisk progression av flera tumörtyper, inklusive vissa kolorektala, pankreatiska och prostatacancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q99988
Analysintervall 1,1 till 800 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml till 800 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 120, 3, 17 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 Assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 9518
Gensymbol GDF-15,MIC-1,MIC1,NAG-1,PDF,PLAB,PTGFB
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signaltransduktion
Provvolym Plasma 33μ L, Serum 33μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Mål GDF15
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter