Läs mer
Cytiva XK-kromatografikolumner (tomma)
Produktkod. 11340332 Handla allt Cytiva Produkter
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11340332
Brand: Cytiva 28988938
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ problemfri drift för lågt till medeltryck. Cytiva XK Chromatography Columns (Empty) ansluts direkt till ÄKTA designinstrument eller andra vätskekromatografisystem. Den användarvänliga säkerställer reproducerbar, exakt packning.
XK-kolonner är konstruerade av robust borosilikatglas, som uppvisar utmärkt kemisk resistens och är kompatibel med vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel som används vid vätskekromatografi av makromolekyler. De klara rören möjliggör visuell inspektion av mediabädden och finns i ett brett utbud av kolonndimensioner för användning med många olika reningsbehov.
Kolonnpackning kan utföras med antingen en packningsbehållare eller ett extra kolonnrör fäst med en packningskoppling. De QuickLock mekanismen för adapterskaftet underlättar snabb och enkel förflyttning av adaptern, förenklar justeringar av sänghöjd, demontering och rengöring. Adapterkolvens utformning ger ett jämnt flöde, vilket bibehåller den packade bäddens integritet under drift.
  • Kolvdesign för att säkerställa en homogen buffertfördelning och reproducerbar packning
  • Adapter QuickLock mekanism som underlättar kolonnhantering och rengöring
  • Beslag för direkt anslutning till kromatografisystem
  • Kyljacka för känsliga reningar
  • Omfattande utbud av reservdelar tillgängligt, vilket underlättar underhållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp XK-kromatografikolumner (tomma)
Sängvolym Sänghöjd (en adapter): 225 till 350
mm Sänghöjd (två adaptrar): 80 till 350 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Höjd (metrisk) 400 mm
Flödeshastighet Inlopp/utlopp (i.d. ): 0,75 mm
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 5 bar
Partikelstorlek 10 μm porstorlek
Typ av stöd Polypropen (förstärkt glasfiber)/polyamidnät
Kolumntyp Tom kromatografikolumn
För användning med (applikation) Vätskekromatografi vid lågt till medeltryck
Visa mer Visa mindre
Inte resistent mot aceton, ketoner, klorerade kolväten, alifatiska estrar och fenol.
Bör undvikas: >10% NaOH,> 10% HCl,> 5% ättiksyra och starka mineralsyror.