Läs mer
UVP GelSolo
Våglängd:
254/302/365 nm
302 nm
302/365 nm
Filterområde:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transilluminator:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativt lättanvänt geldokumentationssystem idealiskt för att fånga, spara och skriva ut gelbilder.
- Högupplöst 5,0 MP kamera
- Enkel åtkomst till det manuella zoomobjektivet f/1.2 med hög kontrast på 8 till 48 mm för justering av bländare, zoom och fokus
- Inbyggd skärm på 11,6 tum med intuitiv bildinsamlingsprogramvara
- Epi-vita och epi-blå LED-lampor möjliggör en mängd olika gelavbildningstillämpningar
- 7 olika UV-transilluminatoralternativ tillgängliga baserat på filterstorlek (20 x 20 cm, 21 x 26 cm eller 25 x 26 cm) och UV-våglängd (302 nm, 302/365 nm eller 254/302/365 nm)
- UV-intensiteten är styrbar på transilluminatorer av enkelvåglängdsmodell
- Systemen inkluderar ett 3-läges filterhjul och ett Ethidium Bromidfilter
- Ytterligare emissionsfilter och en mängd olika UV-omvandlarplattor finns tillgängliga
- Analysera geler med det medföljande VisionWorks analysprogramvara
- Enkel åtkomstdatalagring för att spara bilder på USB enhet, till system- eller nätverksdatorn
- Sidoluckor för omplacering och skärning av gel medan du tittar på gelen på skärmen
- Tillämpningar inkluderar fluorescerande DNA-geler, fluorescerande proteingeler och kolorimetriska proteingeler
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Pekskärm |
| Spänning | 230 V |
| Djup (engelska) | 15,1 tum. |
| Höjd (engelska) | 31,7 tum |
| Filterområde | 21 x 26 cm |
| Bredd (engelska) | 39,4 tum |
| Transilluminator | M-26V |
| Våglängd | 302 nm |
| Linstyp | 8 till 48 mm, f/1.2 manuell zoomlins |
| Kameratyp | 5,0 megapixlar |