Läs mer
Agilent BioTek Gen5 Kvalifikationspaket för Gen5 Programvara
Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
Gen5 Valideringspaket - IQ/OQ/PQ
Beskrivning
De Gen5 Kvalifikationspaketet inkluderar:
- Gen5 IQ (Installation Qualification) och checklista
- Kvalificeringsplan och checklista för dataminskning
- Exportera / Rapportera kvalifikationsplan och checklista
- Gen5 protokoll, experiment och datainmatningsfiler som refereras av testprocedurer som ingår i paketet
Rutiner med checklistor finns i både PDF och Microsoft Word-format.
Notera: Absorbanstestplatta (7260522) kan krävas för att köra vissa procedurer som specificeras för absorbans- och multi-mode-läsare, men ingår inte och måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Valideringstjänster |
| Formatera | USB flash-enhet |
| Inkluderar | Gen5 IQ (Installation Qualification) och checklista; Kvalificeringsplan och checklista för dataminskning; Exportera/rapportera kvalifikationsplan och checklista; Gen5 protokoll, experiment och datainmatningsfiler som refereras av testprocedurer som ingår i paketet |