Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA analyskit
Beskrivning
De GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler innehåller den humana adrenerga alfa-1A-receptorn (ADRA1A), (accessionsnummer NM_000680) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av NFAT-svarselementet.
Båda ADRA1A CHO-K1 DA-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av fenylefrin. Dessutom har ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer. DA-celler stoppas irreversibelt genom att använda en lågdosbehandling av Mitomycin C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000680 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckliga kvantiteter av division arrested (DA) celler och substrat för att analysera 1 x 384 brunnars platta. (Andra material krävs separat, se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Lösning D • GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 Assay Protocol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, GeneBLAzer™ System, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gensymbol | ADRA1A |
| Inkluderar | Each kit contains sufficient quantities of division arrested (DA) cells and substrate to assay 1 x 384 well plate. (Other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg, Solution D, GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Visa mer |