Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERR Alpha DA Assay Kit
Beskrivning
GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionskontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-ERR alfa (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av beta-laktamas. Division Arrested (DA) celler finns tillgängliga i två konfigurationer - ett analyskit (som innehåller celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler som är tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor. DA-celler avbryts irreversibelt med användning av en lågdosbehandling av Mitomycin-C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion. Både ERR alfa DA-celler och ERR alfa-UAS-bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av XCT790, en omvänd agonist. Dessutom har ERR alpha-UAS-bla HEK 293T-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativa agonister | L165, 041, GW 1929, GW 7647, GW 0742 |
| Antagonister | T0070907, GW 9662, GW 6471 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Frakt: Dry IceStorage: -80 °C/flytande kväve Tillräckligt delningsavstängda celler och substrat för att analysera en platta med 384 brunnar. Inkluderar: ERR alpha HEK 293 T DA-celler (K1421A) LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Gen-ID (Entrez) | 2101 |
| Gensymbol | FELAα |
| Primär agonist | Rosiglitazon |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |