Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Stabiliserat och färskt helblods RNA-kit
Produktkod. 15235106 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 förberedelser
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. 15235106
Brand: Thermo Scientific™ K0871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific GeneJET™ Stabiliserat och färskt helblods RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från olika helblodsprover: färska, frysta eller humana blodprover stabiliserade med kommersiella stabilisatorer som t.ex Tempus™ och PAXgene™ .
De GeneJET™ Stabiliserat och färskt helblods RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från olika helblodsprover: färska, frysta eller humana blodprover stabiliserade med kommersiella stabilisatorer som t.ex Tempus™ och PAXgene™ .
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Satsen innehåller ett DNas I för enzymatiskt avlägsnande av genomiskt DNA. RNA kan isoleras från helblod på mindre än 30 minuter (inklusive cellys och DNas l-behandling).
Thermo Scientific GeneJET™ Stabiliserat och färskt helblods RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från olika helblodsprover: färska, frysta eller humana blodprover stabiliserade med kommersiella stabilisatorer som t.ex Tempus™ och PAXgene™ .
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Satsen innehåller ett DNas I för enzymatiskt avlägsnande av genomiskt DNA. RNA kan isoleras från helblod på mindre än 30 minuter (inklusive cellys och DNas l-behandling).
Höjdpunkter
Mångsidig kompatibel —med färskt och fruset blod, buffy coat, samt blod som samlats in i ™PAXgene och Tempus™ Rör
Bekväm —speciellt optimerad Lysis Buffer är lämplig för RNA-stabilisering upp till 48 timmar
Effektiv —upp till 4μ g totalt RNA från 500μ L friskt människoblod
Rena —isolat intakt totalt RNA fritt från RT-qPCR-hämmare
Tillämpningar
Isolerat totalt RNA kan användas i:
• RT-PCR
• RT-qPCR
Northern Blotting inkluderar
•lyseringsbuffert (R2841)
• Tvättbuffert 1 (konc.) (R2851)
• Tvättbuffert 2 (konc.) (R2861)
• DNas l (lyofiliserad)
• DNase I Rekonstitutionsbuffert
• 2x DNase I-buffert
• Mangankloridlösning
• Vatten, nukleasfritt
• GeneJET RNA-reningskolonner förmonterade med uppsamlingsrör
• Uppsamlingsrör, 2 ml
• Uppsamlingsrör, 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
Formatera Centrifugkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Reningstid 30 min.
Provtyp Blod
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyramärkning, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 50 beredningar
Produktlinje GeneJET
Kvantitet 50 förberedelser
Mål Totalt RNA