Läs mer
Corning™ Allmän analys mikroplattlock
Handla allt Corning Produkter
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta
96/384-brunn, halvyta plattan
Alla mikroplattor
Endast 96-brunnars mikroplattor (inte 2 ml block)
nr per ärende:
100
100/Cs.
50/Cs.
Material:
Acetat
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| Produkttyp | Universallock |
| Plattkompatibilitet | Alla mikroplattor |
| Avskurna hörn | Nej |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido